H8759
4-Hydroxy-3-methoxyphenylglycol sulfate potassium salt
≥98% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
(3-Methoxy-4-sulfonyloxyphenyl)glycol potassium salt, MHPG sulfate potassium salt, MOPEG sulfate potassium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
off-white
Solubilità
H2O: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[K+].COc1cc(ccc1OS([O-])(=O)=O)C(O)CO
InChI
1S/C9H12O7S.K/c1-15-9-4-6(7(11)5-10)2-3-8(9)16-17(12,13)14;/h2-4,7,10-11H,5H2,1H3,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
XFZJWBFZLNLKNR-UHFFFAOYSA-M
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3