H8163
Anti-Histone Deacetylase 5 (HDAC5) (NA-16) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-HDAC5
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~124 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
tecniche
immunocytochemistry: 1-2 μg/mL using cultured NIH-3T3 or HeLa cells
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using formalin-fixed paraffin-embedded human breast carcinoma section
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg using extract of 293T cells expressing recombinant mouse HDAC5
microarray: suitable
western blot (chemiluminescent): 2-4 μg/mL using whole extract of human embryonal kidney 293T cells and whole extract of rat pheochromocytoma PC-12 cells
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HDAC5(10014)
mouse ... Hdac5(15184)
rat ... Hdac5(84580)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- chromatin immunoprecipitation
- immunostaining
- immunocytochemistry
- immunoprecipitation
Chromatin immunoprecipitation (1 paper)
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)