H8038
Anti-Histone Deacetylase 8 (HDAC8) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~43 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
tecniche
immunocytochemistry: 1-2 μg/mL using cultured 293T cells expressing recombinant human HDAC8
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg using extract of 293T cells expressing recombinant human HDAC8
western blot: 2-4 μg/mL using whole extract of human colon adenocarcinoma SW620 cells and a chemiluminescent detection reagent
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HDAC8(55869)
mouse ... Hdac8(70315)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol