Key Documents
H7653
Sigma-Aldrich
erythro-4-(1-Hydroxy-2-hexadecenyl)-2-phenyl-2-oxazoline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H39NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
385.58
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@H](O)[C@H]1COC(=N1)c2ccccc2
InChI
1S/C25H39NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-17-20-24(27)23-21-28-25(26-23)22-18-15-14-16-19-22/h14-20,23-24,27H,2-13,21H2,1H3/b20-17+/t23-,24+/m1/s1
AUMPNWAVBNMNDW-AILQNVPZSA-N
Applicazioni
O1:N2 - protected sphingosine derivative
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3