H7629
γ-Butyrolactone
≥99% (GC)
Sinonimo/i:
γ-Hydroxybutyric acid lactone, 4-Hydroxybutyric acid lactone, GBL
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3 (vs air)
Tensione di vapore
1.5 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99% (GC)
Temp. autoaccensione
851 °F
Limite di esplosione
16 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.436 (lit.)
P. ebollizione
204-205 °C (lit.)
Punto di fusione
−45 °C (lit.)
Densità
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1CCCO1
InChI
1S/C4H6O2/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H2
YEJRWHAVMIAJKC-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?