H7414
Anti-HIP14
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Huntingtin-Interacting Protein 14, Anti-zinc finger, DHHC domain containing 17 (ZDHHC17), HSPC294, Huntingtin interacting protein 3 (HIP3), Huntingtin interacting protein H (HYPH), KIAA0946
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~75 kDa (mouse)
antigen ~78 kDa (human)
Reattività contro le specie
mouse, canine, human, rat, bovine
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
tecniche
western blot: 0.5-1 μg/mL using extracts of HEK-293T cells expressing human HIP14 and mouse brain extracts (P2 membrane fraction)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ZDHHC17(23390)
mouse ... Zdhhc17(320150)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3