Documenti
H7391
Sigma-Aldrich
Hexadecanal dimethyl acetal
~98%
Sinonimo/i:
1,1-Dimethoxyhexadecane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H38O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
286.49
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
~98%
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCC(OC)OC