H7160
Hepatitis C virus core antigen−Fluorescein
~1 mg/mL, ≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli
About This Item
Ricombinante
expressed in E. coli
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
PM
22 kDa (plus 114 kDa β-Gal tag)
Concentrazione
~1 mg/mL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
hepatitis C virus ... HCVgp1(951475)
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Stato fisico
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2