H7009
3-Hydroxy-4,5-dimethoxybenzoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H10O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1cc(cc(O)c1OC)C(O)=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)