Key Documents
H6769
Sigma-Aldrich
Hirudin Fragment 54-65 non-sulfated
≥97% (HPLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C66H93N13O25
Numero CAS:
Peso molecolare:
1468.52
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥97% (HPLC)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCC(C)C(NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)CN)C(=O)N2CCCC2C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(Cc3ccc(O)cc3)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CCC(N)=O)C(O)=O
Amino Acid Sequence
Gly-Asp-Phe-Glu-Glu-Ile-Pro-Glu-Glu-Tyr-Leu-Gln
Azioni biochim/fisiol
Hirudin fragment that binds to the regulatory exosite I (proexosite I) on prothrombin with lower affinity than the sulfated peptide. It inhibits the activation of prothrombin by factor Xa in the presence of factor Va.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3