Key Documents
H6039
Sigma-Aldrich
1-(4-Hexyphenyl)-2-propane-1-one
≥98% (HPLC), oil
Sinonimo/i:
L3 Antagonist TR-SIR-2, cpd L3
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H20O
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
oil
Solubilità
DMSO: >5 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCc1ccc(cc1)C(=O)C=C
InChI
1S/C15H20O/c1-3-5-6-7-8-13-9-11-14(12-10-13)15(16)4-2/h4,9-12H,2-3,5-8H2,1H3
IINHTEWASPUCMH-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Small molecular irreversible covalent inhibitor of thyroid hormone receptor-β (TRβ) interaction with coactivator (SRC2).
Caratteristiche e vantaggi
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Non-Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3