Key Documents
H6003
Sigma-Aldrich
11β-Hydroxyetiocholanolone glucuronide
powder
Sinonimo/i:
3α,11β-Dihydroxy-5β-androstan-17-one 3-glucuronide, 5β-Androstane-3α,11β-diol-17-one 3-glucuronide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H38O9
Numero CAS:
Peso molecolare:
482.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Forma fisica
powder
Colore
tan
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC12CCC(CC1CCC3C4CCC(=O)C4(C)CC(O)C23)OC5OC(C(O)C(O)C5O)C(O)=O