Key Documents
H5896
Sigma-Aldrich
Methyl 2-hydroxyarachidate
≥98% (capillary GC)
Sinonimo/i:
DL-α-Hydroxyarachidic acid methyl ester, Methyl 2-hydroxyeicosanoate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H42O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
342.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
ID PubChem:
Saggio
≥98% (capillary GC)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)C(=O)OC
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3