Documenti fondamentali
H5754
Sigma-Aldrich
1-Heptadecanol
≥97%
Sinonimo/i:
Heptadecyl alcohol
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)16OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.47
Beilstein:
1702195
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
≥97%
Punto di fusione
51-55 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C17H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18/h18H,2-17H2,1H3
GOQYKNQRPGWPLP-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
309.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
154 °C - closed cup