Documenti fondamentali
H5016
Sigma-Aldrich
L-Histidinamide dihydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10N4O · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N[C@@H](Cc1cnc[nH]1)C(N)=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)