Vai a
H4644
Hypercalcemia of malignancy factor 1-40 human
≥95% (HPLC), suitable fo drug transporter assays
Sinonimo/i:
Ala-Val-Ser-Glu-His-Gln-Leu-Leu-His-Asp-Lys-Gly-Lys-Ser-Ile-Gln-Asp-Leu-Arg-Arg-Arg-Phe-Phe-Leu-His-His-Leu-Ile-Ala-Glu-Ile-His-Thr-Ala-Glu-Ile-Arg-Ala-Thr-Ser, PTH-Like Adenylate Cyclase Stimulating Protein, PTHrP (1-40), Parathyroid hormone-related protein (1-40)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
0.1 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 163.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C207H334N66O58
Numero CAS:
Peso molecolare:
4675.27
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.26
MDL number:
CHF 163.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Hypercalcemia of malignancy factor 1-40 human, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
technique(s)
drug transporter assay: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... PTHLH(5744)
Biochem/physiol Actions
Hypercalcemia of malignancy factor fragment 1-40 human is a parathyroid hormone-like protein (PLP) fragment used to study parathyroid hormone-related signaling pathways.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
H9148P7036P1306
description
≥95% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
≥92% (HPLC), powder
description
≥97% (HPLC), synthetic
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥92% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
technique(s)
drug transporter assay: suitable
technique(s)
drug transporter assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
UniProt accession no.
P12272
UniProt accession no.
P12272
UniProt accession no.
P01270
UniProt accession no.
P10082
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)