Documenti fondamentali
H4523
Sigma-Aldrich
DL-β-Hydroxypalmitic acid methyl ester
≥98%
Sinonimo/i:
3-OH PAME, Methyl (±)-3-hydroxyhexadecanoate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H34O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
286.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
ID PubChem:
Saggio
≥98%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCC(O)CC(=O)OC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)