Documenti fondamentali
H4265
Sigma-Aldrich
Hippuryl-D-Lys
Sinonimo/i:
N-Benzoyl-Gly-D-Lys
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H21N3O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
307.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
ID PubChem:
Stato
solid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NCCCCC(NC(=O)CNC(=O)c1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C15H21N3O4/c16-9-5-4-8-12(15(21)22)18-13(19)10-17-14(20)11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7,12H,4-5,8-10,16H2,(H,17,20)(H,18,19)(H,21,22)
LRCZLURYHGISRZ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)