Documenti fondamentali
H4004
Sigma-Aldrich
9α-Hydroxy-8,13-epoxy-labd-14-en-11-one from Coleus forskohlii
≥98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H32O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
320.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥98%
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@]12CC[C@@]3(C)O[C@](C)(CC(=O)[C@]3(O)[C@@]1(C)CCCC2(C)C)C=C
InChI
1S/C20H32O3/c1-7-17(4)13-15(21)20(22)18(5)11-8-10-16(2,3)14(18)9-12-19(20,6)23-17/h7,14,22H,1,8-13H2,2-6H3/t14-,17-,18-,19+,20-/m0/s1
NDROUXDZPPPVIM-UPWFSPPHSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)