H3791
Anti-HOXA3 antibody produced in rabbit
~1.0 mL/mL, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-HOX1, Anti-HOX1E, Anti-Homeobox A3, Anti-MGC10155
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~60 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Concentrazione
~1.0 mL/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysates of HEK-293T cells expressing human HOXA3
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using paraformaldehyde fixed HEK-293T cells over expressing human HOXA3
western blot: 2-4 μg/mL using lysates of HEK-293T cells over expressing human HOXA3
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HOXA3(3200)
mouse ... Hoxa3(15400)
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
- proximity ligation assay
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)