Key Documents
H3270
Sigma-Aldrich
Hypercalcemia of malignancy factor fragment 1-16 human
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
Ala-Val-Ser-Glu-His-Gln-Leu-Leu-His-Asp-Lys-Gly-Lys-Ser-Ile-Gln, PTHrP (1-16), Parathyroid hormone-related protein (1-16)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C77H128N24O25
Numero CAS:
Peso molecolare:
1789.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
≥95% (HPLC)
Composizione
Peptide content, ~70%
Temperatura di conservazione
−20°C
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3