Documenti fondamentali
H3135
Sigma-Aldrich
p-Hydroxyhippuryl-His-Leu
About This Item
Codice UNSPSC:
12352204
Temperatura di conservazione
−20°C
Substrati
Substrate for angiotensin I converting enzyme
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Kasahara, Y. and Ashimara, Y.
Journal of Clinical Chemistry and Clinical Biochemistry, 19, 726-726 (1981)