H1791
Anti-HOXC8 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-HOX3A, Anti-Homeobox 3A, Anti-Homeobox C8, Anti-Hox-3.1 (mouse)
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~34 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 2.5-5 μg using lysates of HEK-293T cells over expressing human HOXC8
western blot: 1-2 μg/mL using extracts of HEK-293T cells over expressing human HOXC8
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HOXC8(3224)
mouse ... Hoxc8(15426)
rat ... Hoxc8(24460)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol