H1541
Anti-HOXC4 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CP19, Anti-Homeobox 3E, Anti-Homeobox C4
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~40 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg/mL using lysates of HEK-293T cells over expressing human HOXC4
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using paraformaldehyde fixed HEK-293T cells over expressing human HOXC4
western blot: 5-10 μg/mL using lysates of HEK-293T cells over expressing human HOXC4
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HOXC4(3221)
mouse ... Hoxc4(15423)
rat ... Hoxc4(24459)
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)