H0541
Anti-HOXB7 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-HHO.C1, Anti-HOX2, Anti-HOX2C, Anti-Hox-2.3
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~24 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 2.5-5 μg using lysates of HEK-293T cells over expressing human HOXB7
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using using paraformaldehyde fixed HEK-293T cells over expressing human HOXB7
western blot: 1-2 μg/mL using extracts of HEK-293T cells over expressing human HOXB7
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HOXB7(3217)
mouse ... Hoxb7(15415)
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)