Key Documents
H0257
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-3-nitrophenylacetic acid
crystalline
About This Item
Formula condensata:
HOC6H3(NO2)CH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.14
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Forma fisica
crystalline
Colore
yellow
Punto di fusione
146-148 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(=O)Cc1ccc(O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO5/c10-7-2-1-5(4-8(11)12)3-6(7)9(13)14/h1-3,10H,4H2,(H,11,12)
QBHBHOSRLDPIHG-UHFFFAOYSA-N
Prodotto comparabile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3