GW22348F
Anti-LXN antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Scegli un formato
About This Item
Origine biologica
chicken
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Produttore/marchio commerciale
Genway 15-288-22348F
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LXN(56925)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)