Documenti
GW21943
Sigma-Aldrich
Anti-MRPL28 antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-39S ribosomal protein L28, mitochondrial
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
Origine biologica
chicken
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Genway 15-288-21943
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... MRPL28(10573)
Immunogeno
Immunogen Sequence: GI # 26051229, sequence 129-256
Recombinant mitochondrial ribosomal protein L28
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1