Merck
GS85
GST A1-1, Recombinant Bovine
Sinonimo/i:
glutathione S-transferase alpha 1
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352200
Form:
frozen liquid
Assay:
>95% (SDS-PAGE)
Biological source:
bovine
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
23 kDa
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
bovine
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
assay
>95% (SDS-PAGE)
form
frozen liquid
specific activity
4.35 units/mg protein
mol wt
23 kDa
concentration
1.42 mg/mL
storage temp.
−70°C
General description
using spectrophotometric determination of 1-chloro-2,4-dinitrobenzene (CDNB) conjugation with reduced glutathione (1 mM) in 100 mM NaPO4 (pH 6.5) at room temperature.
Preparation Note
The enzyme should be used by the end-user customer within 1 year of receipt.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)