GN781940
Greiner CELLCOAT® microplate
384 well, Poly-D-Lysine, flat bottom, clear
About This Item
Codice UNSPSC:
41122107
Materiali
flat bottom
Confezionamento
pack of 20 ea
Produttore/marchio commerciale
Greiner 781940
Disponibilità
available only in China
Misura
384 wells
Compatibilità
suitable for (cell culture)
Note legali
CELLCOAT is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)