GN724201
Greiner universal beaker
volume 100 mL, size 56 mm × 70 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
Confezionamento
pack of 1200 ea
Produttore/marchio commerciale
Greiner 724201
Disponibilità
available only in China, China
Misura
56 mm × 70 mm
Volume
100 mL
Altre note
Browse all glass beakers
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)