GN609820
Greiner CrystalQuick® Plus microplate
96 well, Low Birefringence, Cycloolefin, concave bottom, clear
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
Materiali
clear
Confezionamento
pack of 40 ea
Produttore/marchio commerciale
Greiner 609820
Disponibilità
available only in China
Misura
96 wells
Compatibilità
suitable for (cell culture)
Note legali
CrystalQuick is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)