Documenti fondamentali
GN541070
Greiner cell scrapers
handle size 25 cm
Sinonimo/i:
cell lifter, cell lifters, cell scraper
About This Item
Codice UNSPSC:
41122103
Sterilità
sterile
Produttore/marchio commerciale
Greiner 541070
Greiner
Disponibilità
available only in China
Dimensioni manico
25 cm
Descrizione generale
Greiner cell scrapers are an ideal combination of a rigid polystyrene handle with a soft polyethylene scraping blade.
Material
Handle: Polystyrene
Blade: High Density Polyethylene
Color
Handle: Blue
Blade: White
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)