GERPN2222S
Hybond®-XL hybridization membranes
W × L 22 cm × 22 cm, sheets, pack of 10 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41105339
NACRES:
NB.22
Materiali
positively charged nylon
sheets
Stato
solid
Confezionamento
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
Cytiva RPN2222S
Largh. × lungh.
22 cm × 22 cm
Colore
White
Dimensione pori
0.45 μm pore size
Note legali
Hybond is a registered trademark of Cytiva
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)