Documenti fondamentali
GE29400460
HiTrap® Capto SP ImpRes
Cytiva 29400460, pack of 1 × 1 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
23151816
NACRES:
NB.13
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
prepacked column
Crosslinking
cross-linked
Confezionamento
pack of 1 × 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 29400460
Condizioni di stoccaggio
(0.2 M Sodium Acetate in 20% Ethanol)
Parametri
(flow velocity: 300 cm/h)
-4 mL/min max. flow rate
-70 psi max. pressure
tecniche
liquid chromatography (LC): suitable
Matrice
(High-flow agarose)
Gruppo funzionale matrice
CH2CH2 CH2SO3-
Dimensione particelle
(40 µm)
Capacità
binding capacity(> 70 mg lysozyme/mL medium, > 95 mg BSA/mL medium)
Tecnica di separazione
cation exchange
Temperatura di conservazione
room temp
Note legali
Capto is a trademark of Cytiva
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)