Documenti fondamentali
GE29268402
HiTrap® MabSelect SuRe LX
Cytiva 29268402, pack of 5 × 1 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
23151816
NACRES:
NB.13
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Confezionamento
pack of 5 × 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 29268402
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
  • Novel, alkali-tolerant rProtein A ligand withstands rigorous CIP and sanitization procedures with 0.1 to 0.5 M NaOH.
  • Reduces the risk of product contamination and carryover
  • Improves performance and reduces overall costs
  • High dynamic binding capacity (DBC) for high titer cultures reduces process time and amount of medium used
  • Generic elution profile for different monoclonal antibodies enables platform approach to purification
  • High-flow agarose matrix allows the processing of large feed volumes
Note legali
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
MabSelect SuRe is a trademark of Cytiva
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)