GE29-0181-84
HiPrep™ Phenyl High Performance16/10
Cytiva 29-0181-84, pack of 1 column
About This Item
Prodotti consigliati
ligand
phenyl
Confezionamento
pack of 1 column
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 29-0181-84
Parametri
1-5 ml/min flow rate
44 psi
Dimensioni del letto
16 mm × 100 mm
Diam. int. colonna
16 mm
Matrice
6% cross-linked agarose
Dimensione particelle
24-44 μm
Dimens. media delle particelle
34 μm
cleaning
2-14
Intervallo di esercizio
3-13
Compatibilità
suitable for bioprocess medium (BioProcess medium.)
suitable for bioprocess medium
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Aromatic HIC resin for intermediate purification and polishing.
- Selectivity similar to Phenyl Sepharose 6 Fast Flow (Low Sub) but higher resolution due to the smaller 34 µm bead size.
- Provides fast, easy high-capacity separations in a convenient format.
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)