GE28400737
Large Column Holder
For columns o.d. 50 mm, ÄKTA®xpress, Cytiva 28400737
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
For columns o.d. 50 mm, ÄKTA®xpress
Connections: 5/16" male
Wetted Material: Polyetheretherketone (PEEK)
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 28400737
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)