Documenti fondamentali
GE27-1798-01
CY®3,5 Amidite, 100MG
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Produttore/marchio commerciale
Cytiva
Solubilità
soluble (Soluble in cold water and hot water)
Descrizione generale
For incorporation of Cy3.5 fluorescent dyes at any position in an oligonucleotide during synthesis.
Linkage of Cy dyes allows labeled DNA to hybridize to other DNA.
Stoccaggio e stabilità
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Altre note
Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area, away from incompatible materials. Keep container tightly closed and sealed until ready for use.
Note legali
Cy is a registered trademark of Cytiva
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)