GE25-9005-98
Autoscreen A, 96-Well Plate Pack
About This Item
Codice UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.52
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
Cytiva
Confezionamento
pkg of (10 x 96-well plates)
Categorie correlate
Descrizione generale
AutoScreen 96-Well Plate consists of a 96-well filter plate containing DNA Grade Sephadex G-50 for purification of sequencing reactions prior to analysis on ABI sequencers and can be used for other size exclusion applications.
Stoccaggio e stabilità
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)