GE17-6002-36
ETTAN DALT Gel, 12.5
Cytiva 17600236, solid
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
Caratteristiche
wetted part: no
Confezionamento
pkg of 6 packs
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 17600236
Colore
colorless
Solubilità
soluble (Insoluble cold water and hot water)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Highest capacity electrophoresis unit with the largest precast gels available (26 x 20 cm).
- Stable, discontinuous buffer system in a precast, homogeneous gel features high batch-to-batch reproducibility.
- Simple-to-use gel cassettes for gel loading, unloading, and storage.
- Programmable power supply and temperature control ensure high reproducibility among runs.
- System design minimizes buffer consumption.
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Protocolli
This protocol shows how to insert gels into Ettan™ DALT electrophoresis units.
Contenuto correlato
This page shows how to apply equilibrated Immobiline DryStrip gels