GE17-5459-01
Capto™ Butyl
Cytiva 17-5459-01, pack of 25 mL
About This Item
Prodotti consigliati
ligand
butyl
Confezionamento
pack of 25 mL
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 17-5459-01
Matrice
highly cross-linked agarose
Dimens. media delle particelle
75 μm (d50v)
cleaning in place
3-14
Intervallo di esercizio
3-13
Capacità
27 mg binding capacity(27 mg BSA /ml (at QB10%))
Compatibilità
suitable for bioprocess medium
Categorie correlate
Descrizione generale
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)