GE17-0671-01
Mono Q® PC 1.6/5
About This Item
ligand
-OCH2CH(OH)CH2OCH2CH(OH)CH2N+(CH3)3
Descrizione
Ion Exchanger Type (value)
Confezionamento
pkg of 1 ea
Parametri
725 psi
Dimensioni del letto
1.6 mm × 50 mm
Volume del letto
0.1 mL
Diam. int. colonna
1.6 mm
Matrice
monodisperse porous polystyrene/divinyl benzene beads
Gruppo funzionale matrice
ammonium, quaternary phase
Dimens. media delle particelle
10 μm
cleaning
1-14
Intervallo di esercizio
2-12
Tecnica di separazione
anion exchange
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Monodisperse 10 μm porous beads yield high resolution, dynamic capacity, reproducibility, and durability.
- Maximum resolution is achieved from the efficiency of small, perfectly spherical monodispersed particles optimally packed in columns coupled with the excellent selectivities of the Q ion exchangers.
- Compatible with ÄKTA® design, FPLC™ System, and other high-performance LC systems.
- MonoBeads are also available as Mono P® for chromatofocusing
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)