GE10600087
Amersham™ Hybond® P Western blotting membranes, PVDF
pore size 0.45 μm, sheet W × L 100 mm × 100 mm, pkg of 10 ea
About This Item
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 10600087
Largh. × lungh. foglio
100 mm × 100 mm
Dimensione pori
0.45 μm pore size
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Protein binding capacity over 200 µg/cm2 for easy signal detection
- High protein retention even after harsh washing steps.
- High protein capture during transfer minimizes sample loss.
- Available in popular precut sizes for your application.
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
This page describes troubleshooting strategies in the detection of GST-tagged proteins.