Documenti fondamentali
GE10600014
Membrane in nitrocellulosa Amersham Protran® Premium per metodica Western blot
pore size 0.2 μm, roll W × L 150 mm × 4 m, pkg of 1 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41105339
NACRES:
NB.22
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 10600014
Largh. × lungh. rotolo
150 mm × 4 m
Dimensione pori
0.2 μm pore size
Descrizione generale
Membrana per blotting in nitrocellulosa, fornisce eccellenti livelli di sensibilità e risoluzione con basso rumore di fondo nelle applicazioni di Western blotting con rilevamento fluorescente.
Applicazioni
La membrana per Western blotting Amersham Protran® Premium, in nitrocellulosa può essere usata in:
  • Western blotting
  • Southern blotting
  • Northern blotting
Caratteristiche e vantaggi
  • Offers low auto-fluorescence across a wide range of excitation/emission wavelengths
  • The membrane is suitable for fluorescence-based immunodetection and multiplexing.
  • High binding capacity (173 – 203 μg IgG/cm2) of small proteins (< Mr 20 000)
  • Reduces "blow-through" risk
  • For laboratory application, precut sizes are available
  • Provides supreme sensitivity, resolution, and low background, specifically when used with the fluorescence Amersham ECL plex Western blotting detection system
Stoccaggio e stabilità
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Note legali
Amersham is a trademark of Cytiva
Protran is a registered trademark of Cytiva
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)