GBL620005
Grace Bio-Labs SecureSeal™ adhesive sheets
thickness 0.60 mm, Double Sided, L × W 7 in. × 10 in.
Sinonimo/i:
silicone sheet with double sided adhesive
Scegli un formato
CHF 208.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 208.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
Double Sided
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Grace Bio-Labs 620005
Lungh. × largh.
7 in. × 10 in.
Spessore
0.60 mm
Descrizione generale
Grace Bio-Labs SecureSeal™ adhesive sheets are made up of SecureSeal™ adhesive, which is used to make HybriWell™ and SecureSeal™ incubation chambers. It has a thin, double-sided tape on a non-woven carrier, a clear, polyester liner on one surface, and a white clay-coated paper on the other. SecureSeal™ sheets are available in various thicknesses.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)