Documenti fondamentali
GBL505103
Grace Bio-Labs ONCYTE® NOVA nitrocellulose film slides
3 - 20 mm x 20 mm NC pad per side, Plain glass
Sinonimo/i:
nitrocellulose slides, protein microarrays
Scegli un formato
20 EA
CHF 686.00
CHF 686.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 EA
CHF 686.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.17
CHF 686.00
Check Cart for Availability
Caratteristiche
3 - 20 mm x 20 mm NC pad per side
Plain glass
Confezionamento
pack of 20 ea
Produttore/marchio commerciale
Grace Bio-Labs 505103
Lungh. × largh. × spess.
25 mm × 75 mm × 1 mm
Descrizione generale
Grace Bio-Labs ONCYTE® NOVA nitrocellulose coated substrates are designed for SBS compliant multiwell plates and glass substrates for high throughput automated processing of microarrays.
Note legali
NOVA is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Oncyte is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)