G9910
Sodium glycodeoxycholate
BioXtra, ≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
3α,12α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid N-(carboxymethyl)amide, Glycodeoxycholic acid sodium salt, Glycodesoxycholic acid, N-(3α,12α-Dihydroxy-24-oxocholan-24-yl)glycine
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
anionic
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioXtra
Saggio
≥97% (HPLC)
PM
471.61 g/mol
Impurezze
≤0.0025% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
CMC
2.1 mM
Solubilità
H2O: 0.1 M, clear to slightly hazy, colorless to almost colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤1%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Cationi in tracce
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.011%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.003%
Stringa SMILE
[Na].[H][C@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@]([H])([C@H](C)CCC(=O)NCC(O)=O)[C@@]4(C)[C@@H](O)C[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C26H43NO5.Na.H/c1-15(4-9-23(30)27-14-24(31)32)19-7-8-20-18-6-5-16-12-17(28)10-11-25(16,2)21(18)13-22(29)26(19,20)3;;/h15-22,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32);;/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,22+,25+,26-;;/m1../s1
BMYWWGPEKRLDGW-ZXMGEDLUSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.