G9503
Gly-Gly-Leu
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H19N3O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)CC(NC(=O)CNC(=O)CN)C(O)=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)