Documenti fondamentali
G8660
Sigma-Aldrich
Gastrointestinal Tumor Antigen from human fluids
≥50,000 units/mL, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Cancer-associated, Ca 19-9
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Origine biologica
human fluids
Forma fisica
buffered aqueous solution
Concentrazione
≥50,000 units/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Qualità
Highly purified
Definizione di unità
One unit is an arbitrary amount related to a reference antigen preparation using CIS-RIA method.
Stato fisico
Solution in 0.15 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 0.1% sodium azide